Få mere at vide
Fisherbrand™ 150 Homogenizer Pakke
Artikelnummer. p-8015458 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Stiktype:
EU-stik
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stiktype Pakningsstørrelse
15585809 EU-stik Hver
1 options
Artikelnummer. 15585809
Indeholder alt nødvendigt for at behandle prøver så små som μ200 L til 100 ml. Fisherbrand™ 150 Homogenizer Pakken inkluderer 150w motoren samt tilbehør såsom 2 savtands generatorprober i rustfrit stål, engangs generatorprober og mere.
  • Behandler laboratorieprøver, fra 200 μL til 100mL
  • Kraftig 150w motor
  • Letvægts ergonomisk design
  • Støjsvag drift, under 72db
  • Fås med engangsgeneratorprober (adapter til brug medfølger)
  • Krydskontaminering kan fuldstændigt elimineres ved brug af plastgeneratorprober
  • Generatorprober i rustfrit stål anbefales til større og hårdere prøver
Certificeringer
CE
garanti
Et år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 5000 til 35.000 rpm
Elektriske krav 220V EU-ledning, 150W
Lydstyrkeområde (metrisk) 200μ L til 100 ml
Diameter (metrisk) 5.1 cm
Højde (metrisk) 16.5 cm
Til brug med (applikation) Vævshomogenisering, vævsforstyrrelse, proteinekstraktion, RNA-ekstraktion, DNA-ekstraktion, metabolitekstraktion, emulgering, proteomics, PCR, enzymekstraktion, højhastighedsomrøring, pulversuspension, genomik, metabolomics
Inkluderer 150 W motor, fladbundet rustfrit stål generatorsonde (5 x 75 mm), Savtand rustfrit stål generatorsonde (7 x 115 mm), Savtand rustfrit stål generatorsonde (10 x 115 mm), stativklemme, motorstativsamling, engangssondeadapter, engangsmanual generatorsæt og værktøjssæt,
Emballagemængde 1 stk.
Stiktype EU-stik
Vægt (metrisk) 466 g