Få mere at vide
Fisherbrand™ 150 Homogenisatortilbehør, motorstativ
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15525819 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Fisher Scientific 150 Homogenisator
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
15525819 Fisher Scientific 150 Homogenisator Hver
1 options
Artikelnummer. 15525819
Forventet forsendelse: 21-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisher Scientific™ 150 Homogenizer-tilbehør, motorstativ, designet til at fastholde Fisher Scientific 150 Homogenisator til postmonteret drift.
  • Inkluderer bundplade og stolpe
  • Basemål: 12,7 x 20,3 cm (5 x 8 tommer) base i rustfrit stål
  • Stolpedimensioner: 48,2 cm (19 tommer) høj med 9,52 mm (0,375 tommer) diameter rustfri stål støttestolpe
Ordreinfo
Klemme medfølger ikke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Motorstativsamling
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Fisher Scientific 150 Homogenisator