Få mere at vide
Labcon™ 15 ml ViewPoint™ Centrifuger termokromiske rør
Shop alle Labcon produkter
nr. pr. pakke:
10/IntegraPack™ Taske
25/genanvendeligt polypropylen stativ
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Beskrivelse
- Temperatursignalering i realtid
- Reversibel overgang fra klar til lyseblå ved 4 °C med fuld mørkeblå overgang ved 0 °C
- Med påsat flade skruelåg
- Sorte gradueringer og hvid skriveflade
- ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Sperm Motility Assay (SMA ) Museembryoassay (MEA) valideret sikkert til cellekultur
- Polypropylen USP Klasse VI harpiks
- Centrifugering til 12.500 x G
- Kan fryses til -80 °C
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP Klasse VI |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukningsfarve | Lilla |
| Farve | Klar til blå farveændring ved 0 °C til 4 °C |
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med | Centrifuges, Rotators, Shakers |
| nr. pr. pakke | 25/genanvendeligt polypropylen stativ |
| Emballage | 25 Rør / genanvendeligt polypropylen stativ/2 stativer / Pk./6 Pk. / sag |
| Vis mere |