Få mere at vide
Labcon™ 15 ml UVSafe™ Centrifugerør med hætter i stikstil
Shop alle Labcon produkter
Emballage:
25 rør/stativ, 2 stativer/pk., 10 stk./Cs.
500 rør/pose, 500 hætter i separat pose, 500 rør og hætter/Cs.
IntegraPack Taske
Beskrivelse
- Konisk centrifugerør
- Med påsatte hætter i stikstil
- Bloker 100 % af UVA-, UVB- og UVC-lys, men passerer synligt lys
- Hvidtrykte gradueringer
- ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI harpiks
- Centrifugering til 12.500 x G
- Kan fryses til -80 °C
- Autoklaverbare rør
- Kapacitet: 15 ml
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , CE IVD-overensstemmelse, IATA 95 kPa |
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Lukningsfarve | Lilla |
| Farve | Ravgul |
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Engangs | Genanvendelig |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med | Centrifuges, Rotators, Shakers |
| nr. pr. pakke | 50 |
| Emballage | IntegraPack Taske |
| Vis mere |