Få mere at vide
Labcon™ SuperClear™ 15 mL Centrifugerør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16684022 Shop alle Labcon produkter
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Lukketype:
Flad hætte
Ikke inkluderet
Påsat flad skruelåg
Plug Style skruelåg
Prop
Skruelåg med integreret støbt elastomer tætning
Emballage:
10 rør/IntegraPack-pose, 5 poser/pakke, 10 pakker/æsker
1000 rør/pose, 1 pose/æsker (Pakket i store mængder)
25 rør/genanvendeligt stativ, 2 stativer/pakke, 10 pakker/æsker
50 rør/pose/10 poser/etui
500 tuber/pose, 500 kapsler i separat pose, 500 tuber og kapsler/æsker
Individuelt indpakket
IntegraPack Taske
Kartonstativ
Plaststativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet Lukketype Emballage unitSize
16684022 Steril Påsat flad skruelåg 10 rør/IntegraPack-pose, 5 poser/pakke, 10 pakker/æsker -
16684032 Ikke steril Flad hætte Kartonstativ Pakke med 500
16694032 Steril Flad hætte Plaststativ -
16604042 Steril Flad hætte 25 rør/genanvendeligt stativ, 2 stativer/pakke, 10 pakker/æsker Pakke med 500
16604032 Steril Påsat flad skruelåg IntegraPack Taske -
16694022 Ikke steril Skruelåg med integreret støbt elastomer tætning 50 rør/pose/10 poser/etui -
16614042 Ikke steril Påsat flad skruelåg 500 tuber/pose, 500 kapsler i separat pose, 500 tuber og kapsler/æsker -
17285694 Steril Flad hætte Individuelt indpakket -
17507906 Ikke steril Ikke inkluderet 1000 rør/pose, 1 pose/æsker (Pakket i store mængder) -
16644042 Ikke steril Prop 500 tuber/pose, 500 kapsler i separat pose, 500 tuber og kapsler/æsker -
16614032 Ikke steril Prop 50 rør/pose/10 poser/etui -
16624032 Steril Plug Style skruelåg IntegraPack Taske -
16624042 Ikke steril Plug Style skruelåg Kartonstativ -
16689832 Steril Prop Plaststativ -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 16684022 Leverandør Labcon™ Leverandørnr. 31313250069
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse centrifugerør kommer med en patenteret anti-svær skriveoverflade.
  • Konisk centrifugerør
  • Tilgængelig med påsatte flade skruelåg, der inkluderer integreret støbt elastomer tætning eller hætte i prop
  • ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Centrifugering til 17.000 x G
  • Kan fryses til -80 °C
  • Autoklaverbar
  • Kapacitet: 15 ml
  • Fremstillet i USA
For rør med påsat flad hætte: IATA 95kPa certificeret til at overholde USDOT HMR, 49 CFR, Parts 171-180 og IATA DGR UN3373 PI650 postrørstandarder og emballageinstruktioner til diagnostiske og infektiøse prøver.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , CE IVD-overensstemmelse, IATA 95 kPa
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukningsfarve Lilla
Farve Neutral
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Engangs Genanvendelig
Materiale Polypropylen
Til brug med Centrifuges, Rotators, Shakers
Emballage 10 rør/IntegraPack-pose, 5 poser/pakke, 10 pakker/æsker
Mængde 10 rør/IntegraPack taske
Sterilitet Steril
Produktlinje SuperClear
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Cylindrisk
Længde (metrisk) 118 mm
Lukkestørrelse 17 mm
Rene krav ATP, RNase/DNase og endotoksinfri
Bund form Konisk
Lukketype Påsat flad skruelåg
Lukning inkluderet Ja
Skriveområde Ja
Uddannet Ja
Gradueringer 2 til 15 ml i trin på 0,5 ml
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 17,000 x g