Få mere at vide
Labcon™ SuperClear™ 15 mL Centrifugerør
Shop alle Labcon produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Lukketype:
Flad hætte
Ikke inkluderet
Påsat flad skruelåg
Plug Style skruelåg
Prop
Skruelåg med integreret støbt elastomer tætning
Emballage:
10 Tubes/IntegraPack bag, 5 Bags/Pk., 10 Packs/Cs.
1000 Tubes/Bag, 1 Bag/Cs. (Bulk Packaged)
25 Tubes/Reusable Rack, 2 Racks/Pk., 10 Pk./Cs.
50 rør/pose/10 poser/etui
500 Tubes/Bag, 500 Caps in Separate Bag, 500 Tubes and Caps/Cs.
Individuelt indpakket
IntegraPack Taske
Kartonstativ
Plaststativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
- Konisk centrifugerør
- Tilgængelig med påsatte flade skruelåg, der inkluderer integreret støbt elastomer tætning eller hætte i prop
- ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI harpiks
- Centrifugering til 17.000 x G
- Kan fryses til -80 °C
- Autoklaverbar
- Kapacitet: 15 ml
- Fremstillet i USA
For rør med påsat flad hætte: IATA 95kPa certificeret til at overholde USDOT HMR, 49 CFR, Parts 171-180 og IATA DGR UN3373 PI650 postrørstandarder og emballageinstruktioner til diagnostiske og infektiøse prøver.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , CE IVD-overensstemmelse, IATA 95 kPa |
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Lukningsfarve | Lilla |
| Farve | Neutral |
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med | Centrifuges, Rotators, Shakers |
| Emballage | Kartonstativ |
| Mængde | 25 rør/Fiberstativ med lavt spild |
| Vis mere |