Få mere at vide
Labcon™ SuperClear™ 15 mL Centrifugerør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16614042 Shop alle Labcon produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Lukketype:
Flad hætte
Ikke inkluderet
Påsat flad skruelåg
Plug Style skruelåg
Prop
Skruelåg med integreret støbt elastomer tætning
Emballage:
10 Tubes/IntegraPack bag, 5 Bags/Pk., 10 Packs/Cs.
1000 Tubes/Bag, 1 Bag/Cs. (Bulk Packaged)
25 Tubes/Reusable Rack, 2 Racks/Pk., 10 Pk./Cs.
50 rør/pose/10 poser/etui
500 Tubes/Bag, 500 Caps in Separate Bag, 500 Tubes and Caps/Cs.
Individuelt indpakket
IntegraPack Taske
Kartonstativ
Plaststativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 16614042
Brand: Labcon™ 31418700069
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse centrifugerør kommer med en patenteret anti-svær skriveoverflade.
  • Konisk centrifugerør
  • Tilgængelig med påsatte flade skruelåg, der inkluderer integreret støbt elastomer tætning eller hætte i prop
  • ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Centrifugering til 17.000 x G
  • Kan fryses til -80 °C
  • Autoklaverbar
  • Kapacitet: 15 ml
  • Fremstillet i USA
For rør med påsat flad hætte: IATA 95kPa certificeret til at overholde USDOT HMR, 49 CFR, Parts 171-180 og IATA DGR UN3373 PI650 postrørstandarder og emballageinstruktioner til diagnostiske og infektiøse prøver.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD overensstemmelse; IATA 95 kPa
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukningsfarve Lilla
Farve Neutral
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Engangs Genanvendelig
Materiale Polypropylen
Til brug med Centrifuges, Rotators, Shakers
Emballage 500 Tubes/Bag, 500 Caps in Separate Bag, 500 Tubes and Caps/Cs.
Mængde 500 rør/pose, 500 kapsler/pose
Sterilitet Ikke steril
Produktlinje SuperClear
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Cylindrisk
Længde (metrisk) 118 mm
Lukkestørrelse 17 mm
Rene krav ATP, RNase/DNase og endotoksinfri
ACT-mærke Ja
Bund form Konisk
Lukketype Påsat flad skruelåg
Lukning inkluderet Ja
Skriveområde Ja
Uddannet Ja
Gradueringer 2 til 15 ml i trin på 0,5 ml
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 17,000 x g