Få mere at vide
Labcon™ SuperClear™ 15 mL Centrifugerør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16604042 Shop alle Labcon produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Lukketype:
Flad hætte
Ikke inkluderet
Påsat flad skruelåg
Plug Style skruelåg
Prop
Skruelåg med integreret støbt elastomer tætning
Emballage:
10 Tubes/IntegraPack bag, 5 Bags/Pk., 10 Packs/Cs.
1000 Tubes/Bag, 1 Bag/Cs. (Bulk Packaged)
25 Tubes/Reusable Rack, 2 Racks/Pk., 10 Pk./Cs.
50 rør/pose/10 poser/etui
500 tuber/pose, 500 kapsler i separat pose, 500 tuber og kapsler/æsker
Individuelt indpakket
IntegraPack Taske
Kartonstativ
Plaststativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 16604042
Brand: Labcon™ 31413350269
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse centrifugerør kommer med en patenteret anti-svær skriveoverflade.
  • Konisk centrifugerør
  • Tilgængelig med påsatte flade skruelåg, der inkluderer integreret støbt elastomer tætning eller hætte i prop
  • ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Centrifugering til 17.000 x G
  • Kan fryses til -80 °C
  • Autoklaverbar
  • Kapacitet: 15 ml
  • Fremstillet i USA
For rør med påsat flad hætte: IATA 95kPa certificeret til at overholde USDOT HMR, 49 CFR, Parts 171-180 og IATA DGR UN3373 PI650 postrørstandarder og emballageinstruktioner til diagnostiske og infektiøse prøver.
Spezifikation
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , CE IVD-overensstemmelse, IATA 95 kPa
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukningsfarve Lilla
Farve Neutral
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Engangs Genanvendelig
Materiale Polypropylen
Til brug med Centrifuges, Rotators, Shakers
Emballage 25 Tubes/Reusable Rack, 2 Racks/Pk., 10 Pk./Cs.
Mængde 25 rør/stativ
Sterilitet Steril
Produktlinje SuperClear
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Cylindrisk
Længde (metrisk) 118 mm
Lukkestørrelse 17 mm
Rene krav ATP, RNase/DNase og endotoksinfri
ACT-mærke Ja
Bund form Konisk
Lukketype Flad hætte
Lukning inkluderet Ja
Skriveområde Ja
Uddannet Ja
Gradueringer 2 til 15 ml i trin på 0,5 ml
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 17,000 x g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt