Få mere at vide
Labcon™ PerformR™ 15 mL Centrifugerør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16694042 Shop alle Labcon produkter
Lukketype:
Flad skruelåg
Plug Style skruelåg
Prop
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Mængde:
25 rør/stativ, 2 stativer/pk.
25 rør/stativ, 2 stk./pk., 6 stk./Cs.
50 rør/pose, 10 poser/Cs.
500 rør/pose, 500 hætter i separat pose, 500 rør og hætter/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 16694042
Brand: Labcon™ 31478700069
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse centrifugerør har sorte sideinddelinger og en hvid skriveoverflade.
  • Konisk centrifugerør
  • ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , CE IVD-overensstemmelse
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukningsfarve Lilla
Farve Neutral
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Engangs Engangsbrug
Materiale Polypropylen
Til brug med Centrifuges, Rotators, Shakers
nr. pr. pakke 500/Pk.
Emballage 500 Tubes/Bag, 500 Caps in Separate Bag, 500 Tubes and Caps/Cs.
Mængde 500 rør/pose, 500 hætter i separat pose, 500 rør og hætter/Cs.
Sterilitet Ikke steril
Produktlinje PerformR
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Cylindrisk
Længde (metrisk) 118 mm
Rene krav ATP, RNase/DNase og endotoksinfri
ACT-mærke Ja
Bund form Konisk
Lukketype Prop
Lukning inkluderet Ja
Skriveområde Ja
Diameter (metrisk) 17 mm
Uddannet Ja
Gradueringer 2 til 15 ml i trin på 0,5 ml
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 12,500 x g