Beskrivelse
- Konisk centrifugerør
- Med fastgjorte flade skruelåg
- Certificeret fri for metaller til 1 del pr. milliard af 43 almindelige metaller og grundstoffer
- Kapslerne er af ren naturlig polyethylen
- Patenteret anti-udtværet skriveoverflade
- ATP, RNase/DNase og Endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Polypropylen USP klasse VI-harpiks
- Centrifugering til 17.000 x G
- Frysbar til -80 °C
- Autoklaverbar
- Kapacitet: 15 ml
- Naturlige farveløse hætter
- Made in USA
- Testede grundstoffer: Aluminium, Antimon, Arsen, Barium, Beryllium, Bismut, Cadnium, Cæsium, Calcium, Krom, Kobolt, Kobber, Gallium, Germanium, Guld, Jern, Bly, Lithium, Magnesium, Mangan, Kviksølv, Molebdæn, Nikkel, Niob, Fosfor, Kalium, Rhenium, Rubidium, Selen, Silicium, Sølv, Natrium, Strontium, Tantal, Thallium, Tin, Titanium, Wolfram, Vanadium, Yttrium, Zink, Zirkonium
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP |
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Lukningsfarve | Neutral |
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med | Centrifuger, rotatorer, ryste, ICP-MS |
| nr. pr. pakke | 50/Pk. |
| Emballage | 50 rør/pose, 10 poser/æsker |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Vis mere |