Beskrivelse
- Konisk centrifugerør
- Med påsat flade skruelåg
- Certificeret fri for metaller til 1 del pr. milliard af 21 almindelige metaller
- Caps er ren naturlig polyethylen
- Patenteret anti-svær skriveoverflade
- ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen);
- Polypropylen USP Klasse VI harpiks
- Centrifugering til 17.000 x G
- Kan fryses til -80 °C
- Autoklaverbar
- Kapacitet: 15 ml
- Naturlige farveløse kasketter
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-overensstemmelse |
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Lukningsfarve | Neutral |
| Farve | Neutral |
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med | Centrifuges, Rotators, Shakers, ICP-MS |
| nr. pr. pakke | 50 |
| Emballage | Plaststativ |
| Vis mere |