Få mere at vide
Labcon™ 15 ml MetalFree™ Centrifugerør med flade hætter
Artikelnummer. 16644032 Shop alle Labcon produkter
Skift visning
Emballage:
25 rør/stativ, 2 stativer/pakke, 10 pakker/æsker
50 rør/pose, 10 poser/Cs.
50 rør/pose, 10 poser/æsker
Plaststativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Emballage Pakningsstørrelse
16644032 50 rør/pose, 10 poser/Cs. Pakke med 500
16664042 Plaststativ -
30280323 50 rør/pose, 10 poser/æsker -
30280316 25 rør/stativ, 2 stativer/pakke, 10 pakker/æsker -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16644032 Leverandør Labcon™ Leverandørnr. 31343450019
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Certificeret fri for metaller til 1 del pr. milliard af 21 almindelige metaller
  • Konisk centrifugerør
  • Med påsat flade skruelåg
  • Certificeret fri for metaller til 1 del pr. milliard af 21 almindelige metaller
  • Caps er ren naturlig polyethylen
  • Patenteret anti-svær skriveoverflade
  • ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen);
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Centrifugering til 17.000 x G
  • Kan fryses til -80 °C
  • Autoklaverbar
  • Kapacitet: 15 ml
  • Naturlige farveløse kasketter
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP Klasse VI
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukningsfarve Neutral
Farve Neutral
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Engangs Engangsbrug
Materiale Polypropylen
Emballage 50 rør/pose, 10 poser/Cs.
Mængde 50/pose
Sterilitet Steril
Produktlinje MetalFree™ Centrifugerør
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Cylindrisk
Længde (metrisk) 118 mm
Lukkestørrelse 17 mm
Rene krav ATP, RNase/DNase og Endotoxin-fri (ikke-pyrogen), ultra lavt sporstof
ACT-mærke Ja
Bund form Konisk
Lukketype Flad hætte
Lukning inkluderet Ja
Skriveområde Ja
Højde (metrisk) 118 mm
Uddannet Ja
Gradueringer 2 til 15 i trin på 0,5
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 17,000 x g
Til brug med (udstyr) Centrifuger, rotatorer, ryskere, ICP-MS