Få mere at vide
Wheaton™ 15 mL gradueret centrifugerør
Artikelnummer. p-7182154
Skift visning
Emballage:
Indpakket
Rakket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Emballage unitSize
16464989 Indpakket Pakke med 500
16474989 Rakket Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16464989 Leverandør Wheaton™ Leverandørnr. 380220
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Centrifugerør ideel til nedspinning af væskeprøver.
  • Til prøvehåndtering og centrifugering
  • Lækagefri
  • Steril
  • Konisk baserede rør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukningsfarve Blå
Farve Blå
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Engangs Engangsbrug
Materiale Polypropylen
nr. pr. sag 500
nr. pr. pakke 50
Emballage Indpakket
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Bund form Konisk
Lukketype Skruelåg
Lukning inkluderet Ja
Skriveområde Ja
Diameter (metrisk) 17 mm
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 9000 x g