Få mere at vide
15-Methylhexadeca Sphinganin, TRC
Artikelnummer. 30003831
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30003831 5 mg
30004630 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30003831 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3119705MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26048-10-2
Molekylær formel C17 H37 N O2
Molekylvægt (g/mol) 287.48
Synonym [R-(R*,S*)]-2-Amino-15-methyl-1,3-hexadecanediol, D-erythro- 2-Amino-15-methyl-1,3-hexadecanediol, D-erythro-C17-iso-Sphinganine
IUPAC navn (2S,3R)-2-amino-15-methyl-hexadecan-1,3-diol
SMIL CC(C)CCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@@H](N)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 15-Methylhexadeca Sphinganine
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C17H37NO2/c1-15(2)12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13-17(20)16(18)14-19/h15-17,19-20H,3-14,18H2,1-2H3/t16-,17+/m0/s1
Formel vægt 287.2824