Få mere at vide
15-Keto Travoprost, TRC
Artikelnummer. 30133556
Change view
Click to view available options
Mængde:
2.5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde
30133556 25 mg
30009623 10 mg
30011141 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30133556 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCK31520025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 404830-45-1
Molekylær formel C26 H33 F3 O6
Molekylvægt (g/mol) 498.53
Synonym (5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(1E)-3-oxo-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1-buten-1-yl]cyclopentyl]-5-heptenoic Acid 1-Methylethyl Ester, 15-Keto Travoprost
IUPAC navn propan-2-yl (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(E)-3-oxo-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]men-1-enyl]cyclopentyl]hept-5-enoat
SMIL CC(C)OC(=O)CCC\C=C/C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1\C=C\C(=O)COc2cccc(c2)C(F)(F)F
Specifications
Kemisk navn eller materiale 15-Keto Travoprost
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C26H33F3O6/c1-17(2)35-25(33)11-6-4-3-5-10-21-22(24(32)15-23(21)31)13-12-19(30)16-34-20-9-7-8-18(14-20)26(27,28)29/h3,5,7-9,12-14,17,21-24,31-32H,4,6,10-11,15-16H2,1-2H3/b5-3-,13-12+/t21-,22-,23+,24-/m1/s1
Formel vægt 498.2229