Få mere at vide
15-Keto Latanoprost, TRC
Artikelnummer. 30004878
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004878 10 mg
30004293 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30004878 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCK19535010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 135646-98-9
Molekylær formel C23 H30 O5
Molekylvægt (g/mol) 386.48
Synonym 5-Heptenoic acid, 7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-(3-oxo-5-phenylpentyl)cyclopentyl]-, 1-methylethyl ester, (5Z)-, 5-Heptenoic acid, 7-[3,5-dihydroxy-2-(3-oxo-5-phenylpentyl)cyclopentyl]-, 1-methylethyl ester, [1R-[1α(Z),2β,3α,5α]]-, 15-Ketolatanoprost, 15-Keto Latanoprost
IUPAC navn (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(E)-3-oxo-5-phenylpent-1-enyl]cyclopentyl]hept-5-enosyre
SMIL O[C@@H]1C[C@H](O)[C@H](C\C=C/CCCC(=O)O)[C@H]1\C=C\C(=O)CCc2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 15-Keto Latanoprost
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C23H30O5/c24-18(13-12-17-8-4-3-5-9-17)14-15-20-19(21(25)16-22(20)26)10-6-1-2-7-11-23(27)28/h1,3-6,8-9,14-15,19-22,25-26H,2,7,10-13,16H2,(H,27,28)/b6-1-,15-14+/t19-,20-,21+,22-/m1/s1
Formel vægt 386.2093