Få mere at vide
15-Hydroxypentadecanoic acid, 99+%
Artikelnummer. 11470247
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470247 1 g 1g
11480247 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21670.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4617-33-8 | C15H30O3 | 258.402 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4617-33-8
Molekylær formel C15H30O3
Molekylvægt (g/mol) 258.402
MDL nummer MFCD00039535
InChI nøgle BZUNJUAMQZRJIP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 78360
ChEBI CHEBI:79169
IUPAC navn 15-hydroxypentadecansyre
SMIL C(CCCCCCCO)CCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 15-Hydroxypentadecanoic acid
Smeltepunkt 84°C to 88°C
Lineær formel HO(CH2)14CO2H
Mængde 1 g
Beilstein 1240100
Synonym 15-hydroxy-pentadecanoic acid, pentadecanoic acid, 15-hydroxy, acmc-1anlj, pentadecanoic acid,15-hydroxy, 15-hydroxypentadecanoic acid, 15-hydroxypentadecanoic acid capillary gc
Formel vægt 258.4
Procent renhed ≥99%