Få mere at vide
Thermo Scientific™ 15 % grafit/85 % Vespel Ferrules til Thermo Scientific Instruments
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Bruge Thermo Scientific™ 15 % grafit/85 % Vespel Ferrules til Thermo Scientific Instruments for at sikre optimal ydeevne af din Thermo Scientific GC instrument. De fås i tre forskellige materialer og i forskellige dimensioner for at rumme en række instrumenter og anvendelser. Alle hylstre leveres i individuelle blisterpakninger uden forurening.
Fås i 100% grafit, 15% grafit/85% vespel og SilTite metal
Ferrules til forskellige typer injektorer og detektorer
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Ferrule |
| Oversigt | 29033461 |
| Diameter (metrisk) | 0,1 til 0,25 mm |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-injektorer og ikke-MS-detektorer |
| Materiale | 15 % grafit, 85 % Vespel |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.