Få mere at vide
Thermo Scientific™ 15 % grafit/85 % Vespel Ferrules til Thermo Scientific Instruments
Artikelnummer. 10466744 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Ferrule
Pakket kolonne
Til brug med (udstyr):
Agilent Injektorer og ikke-MS-detektorer
Agilent MS detektorer
Thermo Scientific MS detektorer
Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-injektorer og ikke-MS-detektorer
Diameter (metrisk):
0,1 til 0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
3,175 mm
6,35 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Til brug med (udstyr) Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10466744 Ferrule Thermo Scientific MS detektorer 0,1 til 0,25 mm Pakke med 10
10428874 Ferrule Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-injektorer og ikke-MS-detektorer 0,32 mm Pakke med 10
10478874 Ferrule Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-injektorer og ikke-MS-detektorer 0,1 til 0,25 mm Pakke med 10
10660046 Ferrule Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-injektorer og ikke-MS-detektorer 0,53 mm Pakke med 10
10571115 Ferrule Thermo Scientific MS detektorer 0,32 mm Pakke med 10
10117644 Ferrule Agilent MS detektorer 0,53 mm Pakke med 10
10595615 Pakket kolonne Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-injektorer og ikke-MS-detektorer 6,35 mm Pakke med 10
10554125 Pakket kolonne Agilent Injektorer og ikke-MS-detektorer 3,175 mm Pakke med 10
10649485 Ferrule Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-injektorer og ikke-MS-detektorer 0,1 til 0,25 mm Pakke med 10
10630826 Ferrule Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-injektorer og ikke-MS-detektorer 0,32 mm Pakke med 10
10640826 Ferrule Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-injektorer og ikke-MS-detektorer 0,53 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 10466744 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 29033496
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Sørg for pålidelige forbindelser til Thermo Scientific™ GC instrumenter med disse Thermo Scientific™ Ferrules.
Bruge Thermo Scientific™ 15 % grafit/85 % Vespel Ferrules til Thermo Scientific Instruments for at sikre optimal ydeevne af din Thermo Scientific GC instrument. De fås i tre forskellige materialer og i forskellige dimensioner for at rumme en række instrumenter og anvendelser. Alle hylstre leveres i individuelle blisterpakninger uden forurening.
Funktioner
Fås i 100% grafit, 15% grafit/85% vespel og SilTite metal
Ferrules til forskellige typer injektorer og detektorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Ferrule
Oversigt 29033496
Diameter (metrisk) 0,1 til 0,25 mm
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific MS detektorer
Materiale 15 % grafit, 85 % Vespel
Mængde Pakke med 10 stk.
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.