Få mere at vide
Thermo Scientific™ 15 % grafit/85 % Vespel Ferrules til Thermo Scientific Instruments
Artikelnummer. 10117644 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Ferrule
Pakket kolonne
Til brug med (udstyr):
Agilent Injektorer og ikke-MS-detektorer
Agilent MS detektorer
Thermo Scientific MS detektorer
Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-injektorer og ikke-MS-detektorer
Diameter (metrisk):
0,1 til 0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
3,175 mm
6,35 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10117644
Brand: Thermo Scientific™ 290VP144
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sørg for pålidelige forbindelser til Thermo Scientific™ GC instrumenter med disse Thermo Scientific™ Ferrules.
Bruge Thermo Scientific™ 15 % grafit/85 % Vespel Ferrules til Thermo Scientific Instruments for at sikre optimal ydeevne af din Thermo Scientific GC instrument. De fås i tre forskellige materialer og i forskellige dimensioner for at rumme en række instrumenter og anvendelser. Alle hylstre leveres i individuelle blisterpakninger uden forurening.
Funktioner
Fås i 100% grafit, 15% grafit/85% vespel og SilTite metal
Ferrules til forskellige typer injektorer og detektorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Ferrule
Oversigt 290 VP144
Diameter (metrisk) 0,53 mm
Til brug med (udstyr) Agilent MS detektorer
Materiale 15 % grafit, 85 % Vespel
Mængde Pakke med 10 stk.
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.