Få mere at vide
(-)-15-Deoxyspergualin Trihydrochloride, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (-)-15-Deoxyspergualin Trihydrochloride |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H37N7O3.3ClH/c18-9-7-11-21-10-5-6-12-22-15(26)16(27)24-14(25)8-3-1-2-4-13-23-17(19)20;;;/h16,21,27H,1-13,18H2,(H,22,26)(H,24,25)(H4,19,20,23);3*1H/t16-;;;/m0.../s1 |
| Formel vægt | 495.2258 |