Få mere at vide
15-cis-Phytoene (>80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 15-cis-Phytoene |
| CAS | 13920-14-4 |
| Molekylær formel | C40H64 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 15-cis-7,7',8,8',11,11',12,12'-Octahydro-ψ,ψ-carotene, PhytoflORAL, 15-cis-7,7',8,8',11,11',12,12'-Octahydro-lycopene |
| InChI formel | InChI=1S/C40H64/c1-33(2)19-13-23-37(7)27-17-31-39(9)29-15-25-35(5)21-11-12-22-36(6)26-16-30-40(10)32-18-28-38(8)24-14-20-34(3)4/h11-12,19-22,27-30H,13-18,23-26,31-32H2,1-10H3/b12-11-,35-21+,36-22+,37-27+,38-28+,39-29+,40-30+ |
| SMIL | CC(=CCC/C(=C/CC/C(=C/CC/C(=C/C=C\C=C(\CC/C=C(/CC/C=C(/CCC=C(C)C)\C)\C)/C)/C)/C)/C)C |
| IUPAC navn | (6E,10E,14E,16Z,18E,22E,26E)-2,6,10,14,19,23,27,31-octamethyldotriaconta-2,6,10,14,16,18,22,26,30-nonaene |
| Molekylvægt (g/mol) | 544.94 |
| Formel vægt | 544.5008 |