Learn More
15-azido-4,7,10,13-tetraoxapentadecansyre, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15486159
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
15486159 100 mg 100mg
15476159 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15486159 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J64030.MC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1257063-35-6 | C11H21N3O6 | 291.30 g/mol
Azido-PEG4-syre er amin- eller phosphin-reaktiv byggesten, der bruges til at aflede primære aminer til ligering til alkyn-mærkede molekyler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Azido-PEG4-syre er en amin- eller phosphin
-reaktiv byggesten, der bruges til at aflede primære aminer til ligering til alkyn-mærkede molekyler.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Beskyt mod varme. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1257063-35-6
Molekylær formel C11H21N3O6
Molekylvægt (g/mol) 291.30
MDL nummer MFCD12406155
InChI nøgle BODPHGOBXPGJKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym azido-peg4-acid, 15-azido-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoic acid, n3-peg 4-cooh, 1-azido-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oic acid, azido-dpeg r 4-acid, 3-2-2-2-2-azidoethoxy ethoxy ethoxy ethoxy propanoic acid
PubChem CID 22731907
Specifications
Kemisk navn eller materiale 15-Azido-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoic acid
Farve Farveløs til gul
Lineær formel N3CH2CH2(OCH2CH2)4CO2H
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 291.3
Fysisk form Væske