Få mere at vide
15-Acetoxyscirpenol 50 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326811
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30326811 1 ml 1ml
1 options
Artikelnummer. 30326811 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10011890AL50
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 15-Acetoxyscirpenol
CAS 2623-22-5
Analyt- eller komponentnavne 15-Acetoxyscirpenol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H24 O6
Koncentration 50 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Scirp-9-ene-3α,4β,15-triol, 12,13-epoxy-, 15-acetate (7CI), Trichothec-9-ene-3α,4β,15-triol, 12,13-epoxy-, 15-acetate (8CI), 15-Acetoxyscirpen-3,4-diol, 15-Acetoxyscirpenol, 15-Acetylscirpenetriol, 15-Mono-O-acetylscirpenol, 15-Monoacetoxyscirpenol, 15-O-Acetylscirpenetriol, 4-Deacetylanguidin, Acetoxyscirpenediol, Monoacetoxyscirpenol, NSC 267030
InChI formel InChI=1S/C17H24O6/c1-9-4-5-16(7-21-10(2)18)11(6-9)23-14-12(19)13(20)15(16,3)17(14)8-22-17/h6,11-14,19-20H,4-5,7-8H2,1-3H3/t11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-/m1/s1
Løsningstype Single Solution
SMIL CC(=O)OC[C@]12CCC(=C[C@H]1O[C@@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@@]2(C)[C@@]34CO4)C
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Industry Type Environmental Testing
Molekylvægt (g/mol) 324.37
Mængde 1 ml