missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

15α-Acetoxy-gestodene, TRC

Artikelnummer. 30325949
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30325949 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30325949 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA16558050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 13-Ethyl-17-hydroxy-3-oxo-18,19-dinor-17Alpha-pregn-4-en-20-yn-15Alpha-yl Acetate
CAS 267650-77-1
Molekylær formel C23 H30 O4
Mængde 50 mg
Synonym 18,19-Dinorpregn-4-en-20-yn-3-one, 15-(acetyloxy)-13-ethyl-17-hydroxy-, (15α,17α)- (9CI), 13-Ethyl-17-hydroxy-3-oxo-18,19-dinor-17α-pregn-4-en-20-yn-15α-yl acetate, 15α-Acetoxy-gestodene, Gestodene Impurity F (EP)
InChI formel InChI=1S/C23H30O4/c1-4-22-11-10-18-17-9-7-16(25)12-15(17)6-8-19(18)21(22)20(27-14(3)24)13-23(22,26)5-2/h2,12,17-21,26H,4,6-11,13H2,1,3H3/t17-,18+,19+,20-,21+,22-,23-/m0/s1
SMIL CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1[C@H](C[C@@]2(O)C#C)OC(=O)C
IUPAC navn [(8R,9S,10R,13S,14S,15S,17R)-13-ethyl-17-ethynyl-17-hydroxy-3-oxo-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-15-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 370.482
Formel vægt 370.214
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.