Få mere at vide
15,16-Deshydroxy 3-O-Benzyl Estetrol 17-Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 15,16-Deshydroxy 3-O-Benzyl Estetrol 17-Acetate |
| CAS | 690996-25-9 |
| Molekylær formel | C27H30O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (17beta)-3-(Phenylmethoxy)-estra-1,3,5(10),15-tetraen-17-ol Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C27H30O3/c1-18(28)30-26-13-12-25-24-10-8-20-16-21(29-17-19-6-4-3-5-7-19)9-11-22(20)23(24)14-15-27(25,26)2/h3-7,9,11-13,16,23-26H,8,10,14-15,17H2,1-2H3/t23-,24-,25+,26-,27+/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)O[C@@H]1C=C[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(OCc5ccccc5)ccc4[C@H]3CC[C@]12C |
| Molekylvægt (g/mol) | 402.53 |