Få mere at vide
(14bRS)-2-Methyl-1,3,4,14b-tetrahydropyrazino[2,1-a]pyrido-[2,3-c][2]benzazepin-10(2H)-one (10-Oxomirtazapin), Mikromol™
Artikelnummer. 30050913
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050913 25 mg
30051609 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050913 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1005.060025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(14bRS)-2-Methyl-1,3,4,14b-tetrahydropyrazino[2,1-a]pyrido-[2,3-c][2]benzazepin-10(2H)-one (10-Oxomirtazapin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 10-Oxo Mirtazapine
CAS 191546-97-1
Analyt- eller komponentnavne 10-Oxo Mirtazapine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H17 N3 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Mirtazapine Imp. F (EP), Mirtazapine USP Related Compound D, Mirtazapine USP RC D, Pyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepin-10(2H)-one, 1,3,4,14b-tetrahydro-2-methyl-, 2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[c]pyrazino[1,2-a]pyrido[3,2-f]azepin-10(14bH)-one, Mirtazapine RC D (USP), Mirtazapine Related Compound D, Mirtazapine Impurity F
InChI formel InChI=1S/C17H17N3O/c1-19-9-10-20-15(11-19)12-5-2-3-6-13(12)16(21)14-7-4-8-18-17(14)20/h2-8,15H,9-11H2,1H3
SMIL CN1CCN2C(C1)c3ccccc3C(=O)c4cccnc24
IUPAC navn (14bRS)-2-Methyl-1,3,4,14b-tetrahydropyrazino[2,1-a]pyrido-[2,3-c][2]benzazepin-10(2H)-one
Molekylvægt (g/mol) 279.34
Mængde 25 mg
Formel vægt 279.1372 g/mol