Få mere at vide
(14bRS)-2-Methyl-1,2,3,4,10-14b-hexahydropyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepin 2-oxid, Mikromol™
Artikelnummer. 30052497
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052497 100 mg
30050924 25 mg
30461265 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30052497 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1005.02
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(14bRS)-2-Methyl-1,2,3,4,10-14b-hexahydropyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepin 2-oxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mirtazapine N-Oxide
CAS 155172-12-6
Analyt- eller komponentnavne Mirtazapine N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H19 N3 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Mirtazapine Imp. A (EP), Mirtazapine USP Related Compound B, Mirtazapine USP RC B, (14bRS)-2-Methyl-1,2,3,4,10-14b-hexahydropyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine 2-Oxide, Pyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine, 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-methyl-, 2-oxide, 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine 2-oxide, Mirtazapine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C17H19N3O/c1-20(21)10-9-19-16(12-20)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)19/h2-8,16H,9-12H2,1H3
SMIL C[N+]1([O-])CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
IUPAC navn (14bRS)-2-Methyl-1,2,3,4,10-14b-hexahydropyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepin 2-oxid
Molekylvægt (g/mol) 281.35
Mængde 100 mg
Formel vægt 281.1528 g/mol