Få mere at vide
(14bRS)-2-Methyl-1,2,3,4,10-14b-hexahydropyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepin 2-oxid, Mikromol™
Beskrivelse
(14bRS)-2-Methyl-1,2,3,4,10-14b-hexahydropyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepin 2-oxid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mirtazapine N-Oxide |
| CAS | 155172-12-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Mirtazapine N-Oxide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H19 N3 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Mirtazapine Imp. A (EP), Mirtazapine USP Related Compound B, Mirtazapine USP RC B, (14bRS)-2-Methyl-1,2,3,4,10-14b-hexahydropyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine 2-Oxide, Pyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine, 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-methyl-, 2-oxide, 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine 2-oxide, Mirtazapine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19N3O/c1-20(21)10-9-19-16(12-20)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)19/h2-8,16H,9-12H2,1H3 |
| SMIL | C[N+]1([O-])CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24 |
| IUPAC navn | (14bRS)-2-Methyl-1,2,3,4,10-14b-hexahydropyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepin 2-oxid |
| Vis mere |