Få mere at vide
(14bRS)-1,2,3,4,10,14b-Hexahydropyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine (Desmethylmirtazapine), Mikromol™
Artikelnummer. 17901366
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17901366 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17901366 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1005.050025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(14bRS)-1,2,3,4,10,14b-Hexahydropyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine (Desmethylmirtazapine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Desmethylmirtazapine
CAS 61337-68-6
Analyt- eller komponentnavne N-Desmethylmirtazapine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H17 N3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym N-Desmethylmirtazapine, (14bRS)-1,2,3,4,10,14b-Hexa-hydropyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benz-azepine, Mirtazapine Related Compound A, Mirtazapine Impurity D
InChI formel InChI=1S/C16H17N3/c1-2-6-14-12(4-1)10-13-5-3-7-18-16(13)19-9-8-17-11-15(14)19/h1-7,15,17H,8-11H2
SMIL C1CN2C(CN1)c3ccccc3Cc4cccnc24
Molekylvægt (g/mol) 251.33
Mængde 25 mg
Formel vægt 251.1422 g/mol