Beskrivelse
Flasken passer direkte ind i TX-150 rotoren
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Oversigt | 125 ml flaske passer direkte ind i TX-150 rotor |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. pakke | 4 |
| Højde (metrisk) | 99 mm |
| Produkttype | Centrifuge flaske |
| Til brug med (udstyr) | TX-150 Rotor |
| Højde (engelsk) | 3,89 tommer. |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Diameter (metrisk) | 50 mm |
| Vis mere |