Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Lynlåsudstyrsdæksel
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7203251 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Længde (engelsk):
26 tommer
30 tommer
32 tommer
50''
54 tommer.
Bredde (engelsk):
22 tommer
24 tommer
26 tommer
28 tommer
54 tommer.
Højde (engelsk):
44 tommer.
50''
56 tommer.
72 tommer.
80 tommer.
Artikelnummer. 18604979
Brand: Keystone Cleanroom Products COVTVK262650Z2
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
1422A Tyvek™ Lynlåsudstyrsdæksel er et ideelt valg i farmaceutiske operationer for at hjælpe med at holde rent udstyr beskyttet mod både miljø- og produktkrydskontaminering.
  • Holder rengjort udstyr rent og beskyttet mod forurening
  • Åndbar
  • Formtilpasning, hurtig og konsekvent
  • Fremstillet og pakket i en ISO 6 renrum
  • Praktisk pakket: 1 varmeforseglet mærket polypose
  • Overensstemmelsesattester sendes med forsendelse
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat
Lukketype Ingen
Farve Hvid
Engangs Genanvendelig
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Mængde 50 Pk.
Længde (engelsk) 26 tommer
Længde (metrisk) 66 cm
Bredde (engelsk) 26 tommer
Bredde (metrisk) 66 cm
Højde (engelsk) 50''
Højde (metrisk) 127 cm
Produkttype Dække