Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Lynlåsudstyrsdæksel
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkterBeskrivelse
- Holder rengjort udstyr rent og beskyttet mod forurening
- Åndbar
- Formtilpasning, hurtig og konsekvent
- Fremstillet og pakket i en ISO 6 renrum
- Praktisk pakket: 1 varmeforseglet mærket polypose
- Overensstemmelsesattester sendes med forsendelse
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat |
| Lukketype | Ingen |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Genanvendelig |
| Materiale | HDPE |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Latex fri | Ja |
| Mængde | 50 Pk. |
| Længde (engelsk) | 26 tommer |
| Vis mere |