Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Udstyrsdæksel
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17755279 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
127 x 71,1 x 132 cm (50 x 28 x 52 tommer)
132,1 x 127 x 132,1 cm (52 x 50 x 52 tommer)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H)
17755279 132,1 x 127 x 132,1 cm (52 x 50 x 52 tommer)
17745279 127 x 71,1 x 132 cm (50 x 28 x 52 tommer)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17755279 Leverandør Keystone Cleanroom Products Leverandørnr. COVTVK525052SLT4
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Keystone Cleanroom Products Tyvek Autoklaverbare dæksler er det ideelle valg i farmaceutiske operationer for at hjælpe med at holde rent udstyr beskyttet mod både miljø- og produktkrydskontaminering.
  • Holder rengjort udstyr rent og beskyttet mod forurening
  • Åndbar
  • Formtilpasning, hurtig og konsekvent
  • Fremstillet og pakket i en ISO 6 renrum
  • Praktisk pakket: 1 varmeforseglet mærket polypose
  • Overensstemmelsesattester sendes med forsendelse
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance COC
Lukketype Strenge lukning
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Tykkelse (engelsk) 5.30 mil
Dimensioner (L x B x H) 132,1 x 127 x 132,1 cm (52 x 50 x 52 tommer)
Længde (engelsk) 52 tommer.
Bredde (engelsk) 50''
Højde (engelsk) 52 tommer.
Højde (metrisk) 132.1 cm
Produkttype Dække
Længde (metrisk) 132.1 cm
Bredde (metrisk) 127 cm