Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Udstyrsdæksel
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17768277 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
81 cm
86,4 cm
101,6 cm
107 cm
112 cm
122 cm
127 cm
132,1 cm
152,4 cm
Bredde (engelsk):
22 tommer
24 tommer
28 tommer
30 tommer
32 tommer
34 tommer
35 tommer
44 tommer.
48 tommer
50''
78''
Højde (engelsk):
14''
24 tommer
30 tommer
32 tommer
36 tommer.
44 tommer.
48 tommer
60 tommer.
72 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Bredde (engelsk) Højde (engelsk) unitSize
17768277 81 cm 28 tommer 24 tommer -
17718287 86,4 cm 22 tommer 24 tommer -
17728287 86,4 cm 22 tommer 36 tommer. -
17758287 101,6 cm 24 tommer 48 tommer -
17768287 107 cm 34 tommer 60 tommer. -
17798287 112 cm 35 tommer 32 tommer -
17708297 112 cm 44 tommer. 60 tommer. -
17728297 122 cm 24 tommer 30 tommer Pakke med 50
17768297 122 cm 48 tommer 60 tommer. Pakke med 50
17718307 127 cm 50'' 14'' -
18548064 132,1 cm 32 tommer 48 tommer -
17798307 152,4 cm 30 tommer 72 tommer. Pakke med 50
17728317 152,4 cm 44 tommer. 44 tommer. -
17748317 152,4 cm 50'' 60 tommer. -
17768317 152,4 cm 78'' 60 tommer. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 17768277 Leverandør Keystone Cleanroom Products Leverandørnr. COVTVK322824
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
1422A Tyvek™ Equipment Cover er et ideelt valg i farmaceutiske operationer for at hjælpe med at holde rent udstyr beskyttet mod både miljø- og produktkrydskontaminering.
  • Holder rengjort udstyr rent og beskyttet mod forurening
  • Åndbar
  • Formtilpasning, hurtig og konsekvent
  • Fremstillet og pakket i en ISO 6 renrum
  • Praktisk pakket: 1 varmeforseglet mærket polypose
  • Overensstemmelsesattester sendes med forsendelse
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat
Lukketype Ingen
Farve Hvid
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Til brug med (udstyr) Farmaceutisk udstyr
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Steriliseringsmetode Damp
Temperaturområde (engelsk) <250 °F
Temperaturområde (metrisk) <125 °C
Dimensioner (L x B x H) 32 x 28 tommer. 24 tommer
Længde (engelsk) 32 tommer
Bredde (engelsk) 28 tommer
Højde (engelsk) 24 tommer
Højde (metrisk) 61 cm
Produkttype Dække
Længde (metrisk) 81 cm
Bredde (metrisk) 71 cm