Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Cylindrisk udstyrsdæksel
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Diameter (engelsk):
14''
20 tommer
23 tommer
26 tommer
32 tommer
44 tommer.
48 tommer
50''
Højde (engelsk):
5 tommer
10''
20 tommer
30 tommer
36 tommer.
48 tommer
60 tommer.
84 tommer.
Lukketype:
Elastik
Ingen
Varmeforsegling
Beskrivelse
- Holder rengjort udstyr rent og beskyttet mod forurening
- Åndbar
- Formtilpasning, hurtig og ensartet
- Fremstillet og pakket i en ISO 6 renrum
- Praktisk pakket: 1 varmeforseglet mærket polypose
- Overensstemmelsesattester sendes med forsendelse
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | COC |
| Lukketype | Varmeforsegling |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (applikation) | Dampsterilisering |
| Til brug med (udstyr) | Farmaceutisk udstyr |
| Materiale | HDPE |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Tykkelse (metrisk) | 0.13 mm |
| Vis mere |