Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Cylindrisk udstyrsdæksel
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17758267 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Diameter (engelsk):
14''
20 tommer
23 tommer
26 tommer
32 tommer
44 tommer.
48 tommer
50''
Højde (engelsk):
5 tommer
10''
20 tommer
30 tommer
36 tommer.
48 tommer
60 tommer.
84 tommer.
Lukketype:
Elastik
Ingen
Varmeforsegling
Artikelnummer. 17758267
Brand: Keystone Cleanroom Products COVTVK1460
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
1422A Tyvek™ Cylindrical Equipment Cover er et ideelt valg i farmaceutiske operationer for at hjælpe med at holde rent udstyr beskyttet mod både miljø- og produktkrydskontaminering.
  • Holder rengjort udstyr rent og beskyttet mod forurening
  • Åndbar
  • Formtilpasning, hurtig og ensartet
  • Fremstillet og pakket i en ISO 6 renrum
  • Praktisk pakket: 1 varmeforseglet mærket polypose
  • Overensstemmelsesattester sendes med forsendelse
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat
Lukketype Ingen
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Til brug med (udstyr) Farmaceutisk udstyr
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Steriliseringsmetode Damp
Temperaturområde (engelsk) <250 °F
Temperaturområde (metrisk) <125 °C
Højde (engelsk) 60 tommer.
Højde (metrisk) 152.4 cm
Diameter (engelsk) 14''
Produkttype Dække