Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Muffedæksel med snorelukning
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17728437 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Skift visning
Diameter (engelsk):
1,75 tommer til 2,5 tommer.
4 tommer til 5,5 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) unitSize
17728437 4 tommer til 5,5 tommer. Pakke med 1000
17718437 1,75 tommer til 2,5 tommer. Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17728437 Leverandør Keystone Cleanroom Products Leverandørnr. MFT2A09D
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
1422A Tyvek™ Muffedæksel med snorelukning forhindrer støv og andre partikler i at trænge ind i åbninger af enhver størrelse
  • Dækker bekvemt kolber, bægerglas, beholdere, medieflasker, ventiler, rør og slanger
  • Forhindrer støv og andre partikler i at trænge ind i åbninger af enhver størrelse
  • Autoklaverbar - kan bruges under sterilisering for at reducere tidskrævende indpakning
  • Åndbar, samtidig med at den giver en overlegen barriere efter sterilisering
  • Tyvek™ har de højeste mikrobielle barriereegenskaber blandt alle dampsteriliseringsindpakningskompatible materialer
  • Fremstillet og pakket i et kontrolleret renrumsmiljø
  • Modstår rivning og punkteringer
  • Eliminerer rester af autoklavebånd
  • Fremstillet fra 1422A Tyvek Materiale
  • Latexfri gummi
  • Hydrofoisk
  • Fnugfri
Tekniske data
Oversigt 1422A Tyvek™
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat (COC)
Lukketype Strenge lukning
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Mængde 1000/Pk.
Størrelse 9''
Diameter (engelsk) 4 tommer til 5,5 tommer.
Produkttype Dække