Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoklave poser
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Dimensioner (L x B):
10 x 7 tommer.
3 x 14 tommer.
5 x 12 tommer.
5 x 15 tommer.
10 x 26 tommer.
15 x 26 tommer.
16 x 22 tommer.
24 x 32 tommer.
Beskrivelse
- Fremstillet og pakket i et kontrolleret renrumsmiljø
- Designet til dampsterilisering af stort eller mærkeligt formet farmaceutisk udstyr
- Tyvek™ på begge sider for maksimal åndbarhed under sterilisering
- Lukket via den justerbare Tyvek™ lukkesystem med snoretræk
- Eliminerer behovet for at skære materiale eller fjerne partikelfrembringende autoklavetape
- Skaber sekundært niveau af beskyttelse under aseptisk præsentation af udstyr
- Forseglede sømme eliminerer sytråde og reducerer partikler i høj grad
- Modstår rivning og punkteringer
- Overlegen mikrobiel barriere
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 1422A Tyvek™ |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat (COC) |
| Lukketype | Strenge lukning |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Dampsterilisering |
| Materiale | HDPE |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Latex fri | Ja |
| Vis mere |