Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoklave taske
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Dimensioner (L x B):
26 x 24 tommer
50 x 32 tommer.
Kapacitet (metrisk):
16,3 l
44 l
Beskrivelse
- Designet til dampsterilisering
- Tyvek™ på begge sider for maksimal åndbarhed under sterilisering
- Eliminerer behovet for at skære materiale og brugen af autoklavebånd
- Hurtig og ensartet til udstyrsforberedelsesområde
- Skaber sekundært niveau af beskyttelse under aseptisk præsentation af udstyr
- Forseglede sømme slanker sytråde og reducerer partikler i høj grad
- Modstår rivning og punkteringer
- Overlegen mikrobiel barriere
- Fnugfri kategori 1 (Helmke tromme)
- Fremstillet og pakket i en ISO 6 renrumsmiljø
- Overensstemmelsesattester sendes med forsendelse
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (engelsk) | 552 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 16,3 l |
| Certificeringer/compliance | COC |
| Lukketype | Varmeforsegling |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Dampsterilisering |
| Materiale | HDPE |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |