Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoklave taske
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17765249 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
26 x 24 tommer
50 x 32 tommer.
Kapacitet (metrisk):
16,3 l
44 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Kapacitet (metrisk)
17765249 26 x 24 tommer 16,3 l
17775249 50 x 32 tommer. 44 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17765249 Leverandør Keystone Cleanroom Products Leverandørnr. BGT2A2426
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tyvek™ Autoklavepose er designet til dampsterilisering af store eller mærkelige dele til udskiftning af farmaceutisk udstyr. Disse poser kan varmelukkes.
  • Designet til dampsterilisering
  • Tyvek™ på begge sider for maksimal åndbarhed under sterilisering
  • Eliminerer behovet for at skære materiale og brugen af autoklavebånd
  • Hurtig og ensartet til udstyrsforberedelsesområde
  • Skaber sekundært niveau af beskyttelse under aseptisk præsentation af udstyr
  • Forseglede sømme slanker sytråde og reducerer partikler i høj grad
  • Modstår rivning og punkteringer
  • Overlegen mikrobiel barriere
  • Fnugfri kategori 1 (Helmke tromme)
  • Fremstillet og pakket i en ISO 6 renrumsmiljø
  • Overensstemmelsesattester sendes med forsendelse
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance COC
Lukketype Varmeforsegling
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Temperaturområde (engelsk) <250 °F
Temperaturområde (metrisk) <125 °C
Tykkelse (engelsk) 5.30 mil
Dimensioner (L x B) 26 x 24 tommer
Længde (engelsk) 26 tommer
Bredde (engelsk) 24 tommer
Produkttype Autoklave taske
Kapacitet (engelsk) 552 oz.
Kapacitet (metrisk) 16,3 l
Længde (metrisk) 66 cm
Bredde (metrisk) 61 cm