Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoklave taske
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Dimensioner (L x B):
12 x 9,5 tommer.
2 x 12 tommer.
10 x 62 tommer.
12 x 12 tommer.
12 x 32 tommer.
12 x 40 tommer.
12 x 46 tommer.
15 x 10 tommer.
16 x 12 tommer. (40,64 x 30,48 cm)
18 x 12 tommer.
18 x 14 tommer.
20 x 20 tommer.
24 x 16 tommer.
24 x 20 tommer.
24 x 24 tommer.
24 x 62 tommer.
69 x 30,5 cm
30 x 10 tommer.
30 x 18 tommer.
30 x 20 tommer.
30 x 36 tommer.
36 x 24 tommer.
36 x 36 tommer.
36 x 60 tommer.
40 x 20 tommer.
42 x 24 tommer.
42 x 42 tommer.
48 x 12 tommer.
48 x 28 tommer.
48 x 36 tommer.
48 x 48 tommer.
50 x 54 tommer.
Kapacitet (engelsk):
102 oz.
132 oz.
135 oz.
176 oz.
198 oz.
234 oz.
270 oz.
360 oz.
380 oz.
456 oz.
510 oz.
528 oz.
552 oz.
570 oz.
760 oz.
828 oz.
966 oz.
1104 oz.
1260 oz.
1680 oz.
2256 oz.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 125
Pakke med 250
Beskrivelse
- Tyvek™ på begge sider for maksimal åndbarhed under sterilisering
- Eliminerer behovet for at skære materiale og brugen af autoklavebånd
- Hurtig og ensartet til udstyrsforberedelsesområde
- Skaber sekundært niveau af beskyttelse under aseptisk præsentation af udstyr
- Forseglede sømme eliminerer sytråde og reducerer partikler i høj grad
- Modstår rivning og punkteringer
- Overlegen mikrobiel barriere
- Fnugfri kategori 1 (Helmke tromme)
- Fremstillet og pakket i en ISO 6 renrumsmiljø
- Overensstemmelsesattester sendes med forsendelse
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (engelsk) | 570 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 16.9 L |
| Certificeringer/compliance | COC |
| Lukketype | Varmeforsegling |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Dampsterilisering |
| Til brug med (udstyr) | Farmaceutisk udstyr |
| Materiale | HDPE |
| Vis mere |