Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoklave taske
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17757977 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Dimensioner (L x B):
12 x 9,5 tommer.
2 x 12 tommer.
10 x 62 tommer.
12 x 12 tommer.
12 x 32 tommer.
12 x 40 tommer.
12 x 46 tommer.
15 x 10 tommer.
16 x 12 tommer. (40,64 x 30,48 cm)
18 x 12 tommer.
18 x 14 tommer.
20 x 20 tommer.
24 x 16 tommer.
24 x 20 tommer.
24 x 24 tommer.
24 x 62 tommer.
69 x 30,5 cm
30 x 10 tommer.
30 x 18 tommer.
30 x 20 tommer.
30 x 36 tommer.
36 x 24 tommer.
36 x 36 tommer.
36 x 60 tommer.
40 x 20 tommer.
42 x 24 tommer.
42 x 42 tommer.
48 x 12 tommer.
48 x 28 tommer.
48 x 36 tommer.
48 x 48 tommer.
50 x 54 tommer.
Kapacitet (engelsk):
102 oz.
132 oz.
135 oz.
176 oz.
198 oz.
234 oz.
270 oz.
360 oz.
380 oz.
456 oz.
510 oz.
528 oz.
552 oz.
570 oz.
760 oz.
828 oz.
966 oz.
1104 oz.
1260 oz.
1680 oz.
2256 oz.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 125
Pakke med 250
Artikelnummer. 17757977
Brand: Keystone Cleanroom Products BGT2A1227
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til dampsterilisering af store eller ulige formet farmaceutisk udstyrsskiftedele. Disse poser kan varmelukkes.
  • Tyvek™ on both sides for max breathability during sterilization
  • Fast and consistent for equipment preparation area
  • Creates secondary level of protection during aseptic presentation of equipment
  • Sealed seams eliminate sewing threads and greatly reduce particulates
  • Resists tearing and punctures
  • Superior microbial barrier
  • Lint-free Category 1 (Helmke Drum)
  • Manufactured and packaged in ISO 6 cleanroom environment
  • Certificates of Conformance sent with shipment
  • Note: BGT2A1227 has no drawstring
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 8.8 L
Certificeringer/compliance CoC
Lukketype Varmeforsegling
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsteriliseringsemballage
Til brug med (udstyr) Farmaceutisk produktionsudstyr
Inkluderer Steam indikator
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Dimensioner (L x B) 69 x 30,5 cm
Længde (engelsk) 27 tommer.
Længde (metrisk) 69 cm
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 30.5 cm
Produkttype Autoklave poser