Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoklave taske
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17718167 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Dimensioner (L x B):
12 x 9,5 tommer.
2 x 12 tommer.
10 x 62 tommer.
12 x 12 tommer.
12 x 32 tommer.
12 x 40 tommer.
12 x 46 tommer.
15 x 10 tommer.
16 x 12 tommer. (40,64 x 30,48 cm)
18 x 12 tommer.
18 x 14 tommer.
20 x 20 tommer.
24 x 16 tommer.
24 x 20 tommer.
24 x 24 tommer.
24 x 62 tommer.
69 x 30,5 cm
30 x 10 tommer.
30 x 18 tommer.
30 x 20 tommer.
30 x 36 tommer.
36 x 24 tommer.
36 x 36 tommer.
36 x 60 tommer.
40 x 20 tommer.
42 x 24 tommer.
42 x 42 tommer.
48 x 12 tommer.
48 x 28 tommer.
48 x 36 tommer.
48 x 48 tommer.
50 x 54 tommer.
Kapacitet (engelsk):
102 oz.
132 oz.
135 oz.
176 oz.
198 oz.
234 oz.
270 oz.
360 oz.
380 oz.
456 oz.
510 oz.
528 oz.
552 oz.
570 oz.
760 oz.
828 oz.
966 oz.
1104 oz.
1260 oz.
1680 oz.
2256 oz.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 125
Pakke med 250
Artikelnummer. 17718167
Brand: Keystone Cleanroom Products BGT2A4242
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til dampsterilisering af store eller ulige formet farmaceutisk udstyrsskiftedele. Disse poser kan varmelukkes.
  • Manufactured and packaged in a controlled cleanroom environment
  • Designed for steam sterilization of large, or oddly shaped pharmaceutical equipment
  • Tyvek™ on both sides for maximum breathability during sterilization
  • Eliminates the need to cut material or removal of particulate generating autoclave tape
  • Creates secondary level of protection during aseptic presentation of equipment
  • Sealed seams eliminate sewing threads and greatly reduce particulates
  • Resists tearing and punctures
  • Superior microbial barrier
Tekniske data
Oversigt 1422 A Tyvek™
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat (COC)
Lukketype Varmeforsegling
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Materiale HDPE
Mængde 250/Pk.
Dimensioner (L x B) 42 x 42 tommer.