Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoklaverbare slanger
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17798567 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
500 fod x 10 tommer.
500 fod x 12 tommer.
500 fod x 15 tommer.
500 fod x 16 tommer.
500 fod x 2 tommer.
500 fod x 24 tommer.
500 fod x 28 tommer.
500 fod x 3 tommer.
500 fod x 30 tommer.
500 fod x 4 tommer.
500 fod x 40 tommer.
500 fod x 5 tommer.
500 fod x 6 tommer.
500 fod x 8 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) unitSize
17798567 500 fod x 15 tommer. Pakke med 500
17718567 500 fod x 2 tommer. Pakke med 500
17728567 500 fod x 3 tommer. Pakke med 500
17738567 500 fod x 4 tommer. Pakke med 500
17748567 500 fod x 5 tommer. Pakke med 500
17758567 500 fod x 6 tommer. Pakke med 500
17768567 500 fod x 8 tommer. Pakke med 500
17778567 500 fod x 10 tommer. Pakke med 500
17788567 500 fod x 12 tommer. Pakke med 500
17708577 500 fod x 16 tommer. Pakke med 500
17718577 500 fod x 24 tommer. Pakke med 500
17728577 500 fod x 28 tommer. Pakke med 500
17738577 500 fod x 30 tommer. Pakke med 500
17748577 500 fod x 40 tommer. Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Product Code. 17798567 Supplier Keystone Cleanroom Products Supplier No. TUBT2A15
Only null left
Add to basket
Add to basket
1422A Tyvek™ Autoklaverbare slanger giver en fremragende bakteriel og mikrobiel barriere efter dampsterilisering
  • Tyvek™ Slangen er åndbar, mens den giver en fremragende bakteriel og mikrobiel barriere for overlegen ydeevne efter dampsterilisering
  • Fnugfri (Helmke Drum)- Ingen luftbårne partikler dannes under brugen som steriliseringsemballage
  • Rens og skæres konsekvent ved hjælp af et automatiseret CAD-system pr ISO 8 Krav
  • Varmforseglet og pakket i en ISO 6 Kontrolleret renrum.
  • Designet til dampsterilisering
  • Anbefales til brug med en Heat Sealer
  • Hydrofobisk
  • Modstår rivning og punkteringer
Specifications
Oversigt 1422A Tyvek™
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat (COC)
Lukketype Ingen
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Til brug med (udstyr) Heat Sealer
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Dimensioner (L x B) 500 fod x 15 tommer.
Længde (engelsk) 500 ft.
Bredde (engelsk) 15 tommer
Produkttype Steriliseringsspole
Længde (metrisk) 152 m
Bredde (metrisk) 38.1 cm