Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoklaverbare slanger
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17728567 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Dimensioner (L x B):
500 fod x 10 tommer.
500 fod x 12 tommer.
500 fod x 15 tommer.
500 fod x 16 tommer.
500 fod x 2 tommer.
500 fod x 24 tommer.
500 fod x 28 tommer.
500 fod x 3 tommer.
500 fod x 30 tommer.
500 fod x 4 tommer.
500 fod x 40 tommer.
500 fod x 5 tommer.
500 fod x 6 tommer.
500 fod x 8 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 17728567
Brand: Keystone Cleanroom Products TUBT2A03
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
1422A Tyvek™ Autoklaverbare slanger giver en fremragende bakteriel og mikrobiel barriere efter dampsterilisering
  • Tyvek™ Slangen er åndbar, mens den giver en fremragende bakteriel og mikrobiel barriere for overlegen ydeevne efter dampsterilisering
  • Fnugfri (Helmke Drum)- Ingen luftbårne partikler dannes under brugen som steriliseringsemballage
  • Rens og skæres konsekvent ved hjælp af et automatiseret CAD-system pr ISO 8 Krav
  • Varmforseglet og pakket i en ISO 6 Kontrolleret renrum.
  • Designet til dampsterilisering
  • Anbefales til brug med en Heat Sealer
  • Hydrofobisk
  • Modstår rivning og punkteringer
Tekniske data
Oversigt 1422A Tyvek™
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat (COC)
Lukketype Ingen
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Til brug med (udstyr) Heat Sealer
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Dimensioner (L x B) 500 fod x 3 tommer.
Længde (engelsk) 500 ft.
Længde (metrisk) 152 m
Bredde (engelsk) 3 tommer
Bredde (metrisk) 7.62 cm
Produkttype Steriliseringsspole