Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoklaverbare slanger
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Beskrivelse
- Tyvek™ Slangen er åndbar, mens den giver en fremragende bakteriel og mikrobiel barriere for overlegen ydeevne efter dampsterilisering
- Fnugfri (Helmke Drum)- Ingen luftbårne partikler dannes under brugen som steriliseringsemballage
- Rens og skæres konsekvent ved hjælp af et automatiseret CAD-system pr ISO 8 Krav
- Varmforseglet og pakket i en ISO 6 Kontrolleret renrum.
- Designet til dampsterilisering
- Anbefales til brug med en Heat Sealer
- Hydrofobisk
- Modstår rivning og punkteringer
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 1422A Tyvek™ |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat (COC) |
| Lukketype | Ingen |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Dampsterilisering |
| Til brug med (udstyr) | Heat Sealer |
| Materiale | HDPE |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |