Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoklaverbart muffedæksel
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Beskrivelse
- Dækker bekvemt kolber, bægerglas, beholdere, medieflasker, ventiler, rør og slanger
- Forhindrer støv og andre partikler i at trænge ind i åbninger af enhver størrelse
- Autoklaverbar - kan bruges under sterilisering for at reducere tidskrævende indpakning
- Åndbar, samtidig med at den giver en overlegen barriere efter sterilisering
- Tyvek™ har de højeste mikrobielle barriereegenskaber blandt alle dampsteriliseringsindpakningskompatible materialer
- Fremstillet og pakket i et kontrolleret renrumsmiljø
- Modstår rivning og punkteringer
- Eliminerer rester af autoklavebånd
- Fremstillet fra 1422A Tyvek Materiale
- Latexfri gummi
- Hydrofoisk
- Fnugfri
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Lukketype | Elastik |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Dampsterilisering |
| Materiale | HDPE |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Latex fri | Ja |
| Temperaturområde (metrisk) | 121 °C til 125 °C |
| Længde (engelsk) | 18 tommer |
| Vis mere |