Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoklaverbare skåldæksler
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7224584 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Størrelse:
40 tommer.
50''
Diameter (engelsk):
Passer til åbninger 29 til 34 tommer.
Passer til åbninger 31 til 41 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 17871061
Brand: Keystone Cleanroom Products BWLT2A40
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoklaverbare skåldæksler forhindrer mikrobiel og partikelforurening til kritiske dele
  • Forebyg mikrobiel og partikelforurening til kritiske dele, mens opsætningsaktiviteterne for påfyldningslinjen udføres
  • Fremstillet og pakket i et kontrolleret renrumsmiljø
  • Reducerer lønomkostninger
  • Forenkler overensstemmelsen med indpaknings-SOP'er
  • Praktisk pakket: 1 varmeforseglet mærket polypose
  • Dampsteriliseringsindikator - Autoklaverbar ved 121 °C til 125 °C
  • Rive- og punkteringsbestandig
  • Hydrofobisk
  • Fnugfri
  • Overensstemmelsesattester sendes med forsendelse
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat
Lukketype Ingen
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Til brug med (udstyr) Stopskåle
Inkluderer Steam-indikator
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (metrisk) 0.130 mm
Latex fri Ja
nr. pr. sag 50
nr. pr. pakke 1
Størrelse 40 tommer.
Steriliseringsmetode Damp
Temperaturområde (metrisk) 121 °C til 125 °C
Tykkelse (engelsk) 5.30 mil
Diameter (engelsk) Passer til åbninger 29 til 34 tommer.
Produkttype Dække