Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek Autoklaverbart skåldæksel, med dampindikator
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Beskrivelse
- Forebyg mikrobiel og partikelforurening til kritiske dele, mens opsætningsaktiviteterne for påfyldningslinjen udføres
- Fremstillet og pakket i et kontrolleret renrumsmiljø
- Reducerer lønomkostninger
- Forenkler overensstemmelsen med indpaknings-SOP'er
- Dampsteriliseringsindikator - Autoklaverbar ved 121 °C til 125 °C
- Rive- og punkteringsbestandig
- Hydrofobisk
- Fnugfri
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat |
| Lukketype | Ingen |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | HDPE |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Latex fri | Ja |
| Tykkelse (engelsk) | 5,3 mio |
| Diameter (engelsk) | 90 tommer. |
| Vis mere |