Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek Autoklaverbart skåldæksel, med dampindikator
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17798217 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Diameter (metrisk):
50.8 cm
61 cm
66 cm
76.2 cm
91.4 cm
96.5 cm
106.7 cm
112 cm
116.8 cm
122 cm
137.2 cm
142.2 cm
152.4 cm
183 cm
229 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Pakke med 500
Artikelnummer. 17798217
Brand: Keystone Cleanroom Products BWLT2A24
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoklaverbare skåldæksler forhindrer mikrobiel og partikelforurening til kritiske dele
  • Forebyg mikrobiel og partikelforurening til kritiske dele, mens opsætningsaktiviteterne for påfyldningslinjen udføres
  • Fremstillet og pakket i et kontrolleret renrumsmiljø
  • Reducerer lønomkostninger
  • Forenkler overensstemmelsen med indpaknings-SOP'er
  • Dampsteriliseringsindikator - Autoklaverbar ved 121 °C til 125 °C
  • Rive- og punkteringsbestandig
  • Hydrofobisk
  • Fnugfri
Tekniske data
Oversigt 1422A Tyvek™
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat (COC)
Lukketype Ingen
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Inkluderer Dampsteriliseringsindikator
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Mængde 500/Pk.
Størrelse 24 tommer
Temperaturområde (metrisk) 121 °C til 125 °C
Diameter (engelsk) 24 tommer
Diameter (metrisk) 61 cm
Produkttype Dække